Få mere at vide
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol, Pure, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10598060 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Jar
Vial
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10598060 1 g Vial 1g
10050310 5 g Glass Jar 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10598060 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/8000/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 85-85-8
Molekylær formel C15H11N3O
Molekylvægt (g/mol) 249.273
MDL nummer 4071
InChI nøgle RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonym 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC navn (1E)-1-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)naphthalen-2-one
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Tekniske data
Smeltepunkt 138°C
Farve Red
Emballage Vial
Mængde 1 g
Formel vægt 249.27g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.