Få mere at vide
1-(2-Pyridylazo)-2-nafthol, 98%
Artikelnummer. 11474250
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474250 1 g 1g
11458077 5 g 5g
11468077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474250 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17475.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.68 DKK
    278.65 DKK / 1g
    Spare 62.03 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 85-85-8 | C15H11N3O | 249,273 g/mol
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol er meget udbredt som en indikator for kompleksometri. Det bruges som et reagens til ekstraktion og spektrofotometrisk bestemmelse (til kolorimetrisk analyse) af mange overgangsmetalelementer som arsen, krom, kobolt, kobber, cadmium, mangan, zink og zirconium. Det bruges også til analyse af uran og thorium i opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(2-pyridylazo)-2-naphthol er meget udbredt som en indikator for kompleksometri. Det bruges som et reagens til ekstraktion og spektrofotometrisk bestemmelse (til kolorimetrisk analyse) af mange overgangsmetalelementer som arsen, krom, kobolt, kobber, cadmium, mangan, zink og zirconium. Det bruges også til analyse af uran og thorium i opløsninger.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-85-8
Molekylær formel C15H11N3O
Molekylvægt (g/mol) 249.273
MDL nummer MFCD00004071
InChI nøgle RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonym 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC navn (1E)-1-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)naphthalen-2-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Smeltepunkt 138 °C til 141 °C
Mængde 1 g
Beilstein 206390
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 249.27
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol