Få mere at vide
1-(2-Pyridylazo)-2-nafthol, 98%
Beskrivelse
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol er meget udbredt som en indikator for kompleksometri. Det bruges som et reagens til ekstraktion og spektrofotometrisk bestemmelse (til kolorimetrisk analyse) af mange overgangsmetalelementer som arsen, krom, kobolt, kobber, cadmium, mangan, zink og zirconium. Det bruges også til analyse af uran og thorium i opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-(2-pyridylazo)-2-naphthol er meget udbredt som en indikator for kompleksometri. Det bruges som et reagens til ekstraktion og spektrofotometrisk bestemmelse (til kolorimetrisk analyse) af mange overgangsmetalelementer som arsen, krom, kobolt, kobber, cadmium, mangan, zink og zirconium. Det bruges også til analyse af uran og thorium i opløsninger.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol |
| Smeltepunkt | 138 °C til 141 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 206390 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 249.27 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol