Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol, 98%, ren, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10637112 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10637112 5 g Glasflaske 5g
10657302 10 g Glasflaske 10g
11996291 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10637112 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 146310050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 85-85-8 | C15H11N3O | 249,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-85-8
InChI nøgle RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonym 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC navn (1E)-1-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)naphthalen-2-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Smeltepunkt 138,0 °C til 141,0 °C
Farve Brun til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H11N3O
Mængde 5 g
Beilstein 22,I,694
Merck Index 15,7107
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Molekylvægt (g/mol) 249.27
Formel vægt 249.27
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol