Få mere at vide
1-(2-Pyridyl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30427441
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30427441 10 g
1 options
Artikelnummer. 30427441 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99572510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Pyridyl)piperazine
CAS 34803-66-2
Molekylær formel C9H13N3
Mængde 10 g
Synonym 1-(Pyridin-2-yl)piperazine, 2-(Piperazin-1-yl)pyridine, 2-Pyridylpiperazine, 4-(2-Pyridinyl)piperazine, 4-(2-Pyridyl)piperazine, N-(2-Pyridyl)piperazine, N-Pyridin-2-ylpiperazine, NSC 137781, NSC 26624
InChI formel InChI=1S/C9H13N3/c1-2-4-11-9(3-1)12-7-5-10-6-8-12/h1-4,10H,5-8H2
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
IUPAC navn 1-pyridin-2-ylpiperazin
Molekylvægt (g/mol) 163.22
Formel vægt 163.1109