Få mere at vide
1-(2-Pyridyl)piperazin, 99%
Beschreibung
1-(2-Pyridyl)piperazin kan anvendes som reagens til bestemmelse af både alifatiske og aromatiske isocyanater i luft ved omvendt-fase HPLC. Det kan anvendes som reagens til fluorometrisk bestemmelse af luftbårne diisocyanter. Det er en forbindelse, der tilhører en klasse af selektiveα 2-adrenoceptor antagonister. 1-(2-Pyridyl)piperazin viser sympatolytisk aktivitet. 1-(2-Pyridyl)piperazin er også en metabolit af Azaperone.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-(2-Pyridyl)piperazin kan anvendes som reagens til bestemmelse af både alifatiske og aromatiske isocyanater i luft ved omvendt-fase HPLC. Det kan anvendes som reagens til fluorometrisk bestemmelse af luftbårne diisocyanter. Det er en forbindelse, der tilhører en klasse af selektiveα 2-adrenoceptor antagonister. 1-(2-Pyridyl)piperazin viser sympatolytisk aktivitet. 1-(2-Pyridyl)piperazin er også en metabolit af Azaperone.
Opløselighed Opløseligt i Chloroform
, Methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Inkompatibel med kuldioxid, Stærke syrer, Syreklorider, Syreanhydrider.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Pyridyl)piperazine |
| Tæthed | 1.072 |
| Kogepunkt | 120 °C til 122 °C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.595 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 140423 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, methanol. |
| Mehr anzeigen |