Få mere at vide
1-(2-Pyridyl)piperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307455
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307455 5 g 5g
11317455 25 g 25g
11327455 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307455 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05451.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 34803-66-2 | C9H13N3 | 163.224 g/mol
1-(2-Pyridyl)piperazin kan anvendes som reagens til bestemmelse af både alifatiske og aromatiske isocyanater i luft ved omvendt-fase HPLC. Det kan anvendes som reagens til fluorometrisk bestemmelse af luftbårne diisocyanter. Det er en forbindelse, der tilhører en klasse af selektiveα 2-adrenoceptor antagonister. 1-(2-Pyridyl)piperazin viser sympatolytisk aktivitet. 1-(2-Pyridyl)piperazin er også en metabolit af Azaperone.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(2-Pyridyl)piperazin kan anvendes som reagens til bestemmelse af både alifatiske og aromatiske isocyanater i luft ved omvendt-fase HPLC. Det kan anvendes som reagens til fluorometrisk bestemmelse af luftbårne diisocyanter. Det er en forbindelse, der tilhører en klasse af selektiveα 2-adrenoceptor antagonister. 1-(2-Pyridyl)piperazin viser sympatolytisk aktivitet. 1-(2-Pyridyl)piperazin er også en metabolit af Azaperone.
Opløselighed Opløseligt i Chloroform
, Methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Inkompatibel med kuldioxid, Stærke syrer, Syreklorider, Syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34803-66-2
Molekylær formel C9H13N3
Molekylvægt (g/mol) 163.224
MDL nummer MFCD00006216
InChI nøgle GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-pyridyl piperazine, 1-pyridin-2-yl piperazine, 1-pyridin-2-yl-piperazine, 1-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-2-pyridinyl, 2-pyridylpiperazine, pyridinylpiperazine, 2-1-piperazinyl pyridine
PubChem CID 94459
IUPAC navn 1-pyridin-2-ylpiperazin
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Pyridyl)piperazine
Tæthed 1.072
Kogepunkt 120°C to 122°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.595
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 140423
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform,Methanol.
Formel vægt 163.22
Procent renhed 99%