Få mere at vide
1-(2-Pyridyl)piperazin, 98%
Artikelnummer. 10383522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10383522 5 g Glasflaske 5g
10478730 25 g Glasflaske 25g
10328893 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10383522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165900050
CAS: 34803-66-2 | C9H13N3 | 163,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34803-66-2
Molekylær formel C9H13N3
Molekylvægt (g/mol) 163.22
InChI nøgle GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-pyridyl piperazine, 1-pyridin-2-yl piperazine, 1-pyridin-2-yl-piperazine, 1-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-2-pyridinyl, 2-pyridylpiperazine, pyridinylpiperazine, 2-1-piperazinyl pyridine
PubChem CID 94459
IUPAC navn 1-pyridin-2-ylpiperazin
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Pyridyl)piperazine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 120 °C til 122 °C (2,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5930 til 1,595
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >500 g/L (20 c). Andre opløseligheder: >50g/100mL methanol - >50g/100mL ethanol (20 c), > 50g/100mL 2-propanol - >50g/100mL aceton (20 c), > 50g/100mL n, n-dimethylformamid (20 c), > 50g/100mL methylchlorid
Formel vægt 163.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Pyridyl)piperazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /