Få mere at vide
1-(2-Pyridinyl)benzotriazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Pyridinyl)benzotriazole |
| CAS | 13174-93-1 |
| Molekylær formel | C11 H8 N4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N4/c1-2-6-10-9(5-1)13-14-15(10)11-7-3-4-8-12-11/h1-8H |
| SMIL | c1ccc(nc1)n2nnc3ccccc23 |
| IUPAC navn | 1-pyridin-2-ylbenzotriazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.21 |
| Formel vægt | 196.0749 |