Få mere at vide
1-(2-Pyridinyl)benzotriazole-15N3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Pyridinyl)benzotriazole-15N3 |
| CAS | 1189465-04-0 |
| Molekylær formel | C11H8N15N3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(2-Pyridyl)-1H-benzotriazole-15N3 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N4/c1-2-6-10-9(5-1)13-14-15(10)11-7-3-4-8-12-11/h1-8H/i12+1,13+1,15+1 |
| SMIL | c1ccc([15n]c1)[15n]2n[15n]c3ccccc23 |
| IUPAC navn | 1-(^{15}N)(1^{15}N)pyridin-2-ylbenzotriazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.19 |
| Formel vægt | 199.066 |