Få mere at vide
1-(2-pyridin-3-ylphenyl)methanamin-dihydrochlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758633
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10758633 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10085872 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758633 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41863CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 859833-18-4
Molekylær formel C12H14Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 257.158
MDL nummer MFCD08060476
InChI nøgle SSFBEGXFELCUJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-pyridin-3-ylphenyl methanamine dihydrochloride, 1-2-pyridin-3-ylphenyl methylamine dihydrochloride, 2-pyridin-3-yl phenyl methanamine dihydrochloride, 1-2-pyridin-3-ylphenyl methanaminedihydrochloride, 1-2-pyridin-3-yl phenyl methanamine dihydrochloride, 2-pyridin-3-yl-benzylamine dihydrochloride, 2-3-pyridinyl benzenemethanamine dihydrochloride, 2-3-pyridyl phenyl methylamine, chloride, chloride
PubChem CID 18525754
IUPAC navn (2-pyridin-3-ylphenyl)methanamin;dihydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CN)C2=CN=CC=C2.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Pyridin-3-ylphenyl)methanamine dihydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 257.16
Procent renhed 97%