Få mere at vide
1-(2-Pyrazinyl)piperazin, 98%
Artikelnummer. 10456252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10456252 1 g Glasflaske 1g
10068971 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10456252 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367130010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 34803-68-4 | C8H12N4 | 164,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34803-68-4
Molekylær formel C8H12N4
Molekylvægt (g/mol) 164.21
MDL nummer MFCD00040766
InChI nøgle HCGFLVDMFDHYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperazin-1-yl pyrazine, 1-2-pyrazinyl-piperazine, 1-piperazinylpyrazine, 1-pyrazin-2-yl piperazine, 1-2-pyrazinyl piperazine, pyrazin-2-yl-piperazine, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyrazinyl, 2-piperazinylpyrazine, 2-piperazinopyrazine, 1-piperazinyl pyrazine
PubChem CID 2734639
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylpyrazin
SMIL C1CN(CCN1)C2=NC=CN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Pyrazinyl)piperazine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Kogepunkt 105 °C til 108 °C (0,5 Mbar)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 164.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Pyrazinyl)piperazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.