Få mere at vide
1,2-Propylene Oxide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15859390
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15859390 1 L
15849390 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15859390 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8070271000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-56-9
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 58.08
Tekniske data
Smeltepunkt -112°C
Tæthed 0.83 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00005126
Mængde 1 L
Synonym 1,2-Propylene oxide, 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane, 1,2-Propylene oxide