Få mere at vide
(+/-)-1,2-Propylene-d6 Oxide (Stabilized with hydroquinone), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Propylene oxide-d6 |
| CAS | 202468-69-7 |
| Molekylær formel | C3 2H6 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Oxirane-d3','methyl-d3- (9CI), (±)-1,2-Propylene-d6 oxide, Propylene Oxide-D6, Methyl-d3-oxirane-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,2,3-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)oxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 64.12 |
| Formel vægt | 64.0795 |