Få mere at vide
(±)-1,2-Propylene-d6 Oxide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Propylene oxide-d6 |
| CAS | 202468-69-7 |
| Molekylær formel | C3 2H6 O |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C1([2 H])OC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,3-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)oxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 64.12 |
| Formel vægt | 64.0795 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |