missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Propylene-d6 Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Propylene-d6 Carbonate |
| CAS | 202480-74-8 |
| Molekylær formel | C4 2H6 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Dioxolan-2-one-4,4,5-d3','5-(methyl-d3)- (9CI), Propylene-d6 carbonate, 1,2-Propylene-d6 carbonate, 1,2-Propylene-D6 carbonate, 5-(Methyl-d3)-1,3-dioxolan-2-one-4,4,5-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4,4,5-trideuterio-5-(trideuteriomethyl)-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.13 |
| Formel vægt | 108.0694 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?