Få mere at vide
(±)-1,2-Propanediol-(OD)2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Propanediol D2 (Di-O-D2) |
| CAS | 58161-11-8 |
| Molekylær formel | C3 D2 H6 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,2-Propanediol D2 (Di-O-D2), 1,2-Propanediol-d2 (7 CI,9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5 H,2H2,1H3/i4D,5 D |
| SMIL | [2 H]OCC(C)O[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2-dideuteriooxypropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 78.107 |
| Formel vægt | 78.065 g/mol |
| Vis mere |