missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-1,2-Propanediol-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Propanediol D8 |
| CAS | 80156-55-4 |
| Molekylær formel | C3 D8 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2-Propanediol D8, 1,2-Propanediol-d8, Propylene glycol-d8, 1,2-Propane-1,1,2,3,3,3-d6-diol-d2 (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5 H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])(O[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-2,3-dideuteriooxypropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.1437 |
| Formel vægt | 84.1026 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?