Få mere at vide
1,2-Propanediol-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Propanediol D6 |
| CAS | 52910-80-2 |
| Molekylær formel | C3 D6 H2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,2-Propanediol D6, 1,2-Propane-d6-diol, 1,2-Propane-1,1,2,3,3,3-d6-diol (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])O |
| IUPAC navn | 1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 82.1314 |
| Formel vægt | 82.0901 |