missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Propanediol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Propanediol-d3 |
| CAS | 70195-21-0 |
| Molekylær formel | C3 H5 D3 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (RS)-1,2-Propanediol-d3, (±)-1,2-Propanediol-d3, (±)-Propylene glycol-d3, 1,2-(RS)-Propanediol-d3, 1,2-Dihydroxypropane-d3, 1,2-Propylene glycol-d3, 1000PG-d3, 2,3-Propanedio-d3l, 2-Hydroxypropanol-d3, Adeka PG-d3, Adeka Propylene Glycol PG-P-d3, DC 403-d3, DL-1,2-Propanediol-d3, Dowfrost-d3, Isopropylene Glycol-d3, Kilfrost ABC-S-d3, Kollisolv PG-d3, Methylethyl Glycol-d3, Methylethylene Glycol-d3, Monopropylene Glycol-d3, NSC 69860-d3, Nybrine NFP-d3, PG 12-d3, PG-T-d3, PG-T (Glycol)-d3, ProGlyc 55-d3, Propylene Glycol-d3, Propyless-d3, Safewing MP-I 1938-d3, Safewing MP-IV 2001-d3, Sirlene-d3, Solar Winter Ban-d3, Solargard P-d3, Ucar 35-d3, dl-Propylene Glycol-d3, α-Propylene Glycol-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i2D2,3D |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])(C)O |
| IUPAC navn | 1,1,2-trideuteriopropane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 79.11 |
| Formel vægt | 79.0713 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?