Få mere at vide
1,2-propandiol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325330
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325330 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325330 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16405200AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Propanediol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H8 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol, Glycerol Imp. C (EP), GR 43314X, Glycerol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMIL CC(O)CO
IUPAC navn propan-1,2-diol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 76.09
Mængde 1 ml
Formel vægt 76,0524 g/mol