Få mere at vide
(±)-1,2-Propane-1,1,2-d3-diamine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Diaminopropane-1,1,2-D3 |
| CAS | 2708283-46-7 |
| Molekylær formel | C3 D3 H7 N2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1,2-Diaminopropane-1,1,2-D3, 1,1,2-Trideuteriopropane-1,2-diamine, 1,2-Propanediamine-1,1,2-d3, (±)-1,2-Diaminopropane-1,1,2-d3, 1-Methyl-1,2-diaminoethane-1,2,2-d3, Propylenediamine-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3/i2D2,3 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])(C)N |
| IUPAC navn | 1,1,2-trideuteriopropane-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.1434 |
| Formel vægt | 77.1032 g/mol |
| Vis mere |