Få mere at vide
1-(2-Phthalazin-1-ylhydrazino)phthalazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Phthalazin-1-ylhydrazino)phthalazine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N6/c1-3-7-13-11(5-1)9-17-19-15(13)21-22-16-14-8-4-2-6-12(14)10-18-20-16/h1-10H,(H,19,21)(H,20,22) |
| Formel vægt | 288.1123 |