Få mere at vide
1-(2-Phenylethyl)pyridin-2(1H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30049166
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049166 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049166 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0528.220025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Phenylethyl)pyridin-2(1H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Phenylethyl)pyridin-2(1H)-one
CAS 18065-78-6
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Phenylethyl)pyridin-2(1H)-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H13 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2(1H)-Pyridone, 1-phenethyl- (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Phenylethyl)-2(1H)-pyridinone, 1-(2-Phenylethyl)-2(1H)-pyridone, 1-(2-Phenylethyl)-2-pyridone, 1-Phenethyl-2-pyridinone, NSC 167484
InChI formel InChI=1S/C13H13NO/c15-13-8-4-5-10-14(13)11-9-12-6-2-1-3-7-12/h1-8,10H,9,11H2
SMIL O=C1C=CC=CN1CCc2ccccc2
IUPAC navn 1-(2-phenylethyl)pyridin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 199.2484
Mængde 25 mg
Formel vægt 199.0997 g/mol