Få mere at vide
1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl propanoat hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050693
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050693 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050693 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0528.190025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl propanoat hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Phenylethyl)piperidin-4-yl Propanoate Hydrochloride
CAS 2575516-44-6
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Phenylethyl)piperidin-4-yl Propanoate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H23 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(2-Phenylethyl)-4-piperidinol 4-Propanoate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-2-16(18)19-15-9-12-17(13-10-15)11-8-14-6-4-3-5-7-14;/h3-7,15H,2,8-13H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCC(=O)OC1CCN(CCc2ccccc2)CC1
IUPAC navn [1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] propanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 297.82
Mængde 25 mg
Formel vægt 297.1496 g/mol