Få mere at vide
1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl propanoat hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl propanoat hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Phenylethyl)piperidin-4-yl Propanoate Hydrochloride |
| CAS | 2575516-44-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2-Phenylethyl)piperidin-4-yl Propanoate Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H23 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(2-Phenylethyl)-4-piperidinol 4-Propanoate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-2-16(18)19-15-9-12-17(13-10-15)11-8-14-6-4-3-5-7-14;/h3-7,15H,2,8-13H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCC(=O)OC1CCN(CCc2ccccc2)CC1 |
| IUPAC navn | [1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] propanoat; hydrochlorid |
| Vis mere |