Få mere at vide
1-(2-Phenylethyl)piperazin, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Phenylethyl)piperazine |
| Tæthed | 1.01 |
| Kogepunkt | 276 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.543 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 145893 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 190.29 |
| Show More |