Få mere at vide
1,2-Phenylenediamin, TRC
Artikelnummer. 30424926
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30424926 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30424926 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP319840500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Phenylenediamine
CAS 95-54-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H8 N2
Mængde 500 mg
Synonym o-Phenylenediamine (8CI), 1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, 2-Aminoaniline, C.I. 76010, C.I. Oxidation Base 16, IK 3, IK 3 (amine), NSC 5354, OPDA, Orthamine, o-Aminoaniline, o-Aminophenylamine, o-Benzenediamine, o-Diaminobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
SMIL Nc1ccccc1N
IUPAC navn Benzen-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Formel vægt 108.0687
Procent renhed >95