Få mere at vide
1,2-Phenylenediamin, TRC
Artikelnummer. 30417558
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30417558 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30417558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3198401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Phenylenediamine
CAS 95-54-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H8 N2
Mængde 1 g
Synonym o-Phenylenediamine (8CI), 1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, 2-Aminoaniline, C.I. 76010, C.I. Oxidation Base 16, IK 3, IK 3 (amine), NSC 5354, OPDA, Orthamine, o-Aminoaniline, o-Aminophenylamine, o-Benzenediamine, o-Diaminobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
SMIL Nc1ccccc1N
IUPAC navn Benzen-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Formel vægt 108.0687
Procent renhed >95