Få mere at vide
1,2-Phenylenediamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 99°C to 103°C |
| Tæthed | 1.14 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 257°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00007721 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | 1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine |