Få mere at vide
1,2-Phenylenediamine-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Phenylenediamine-d4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 112.0939 |