Få mere at vide
1,2-Phenylenediacetic acid, 98+%
Artikelnummer. 11471508
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471508 5 g 5g
11481508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13851.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7500-53-0 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7500-53-0
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.186
MDL nummer MFCD00004329
InChI nøgle MMEDJBFVJUFIDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-phenylenediacetic acid, 2,2'-1,2-phenylene diacetic acid, o-phenylenediacetic acid, o-benzenediacetic acid, 1,2-benzenediacetic acid, 2-2-carboxymethyl phenyl acetic acid, phenylenediacetic acid, acmc-209owx, 1,2-benzenediaceticacid, o-phenylene-diacetic acid
PubChem CID 24123
IUPAC navn 2-[2-(carboxymethyl)phenyl]eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Phenylenediacetic acid
Smeltepunkt 150°C to 152°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 2616747
Formel vægt 194.19
Procent renhed ≥98%