Få mere at vide
1,2-Phenylene-bis-maleimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Phenylene-bis-maleimide |
| CAS | 13118-04-2 |
| Molekylær formel | C14 H8 N2 O4 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-3-1-2-4-10(9)16-13(19)7-8-14(16)20/h1-8H |
| SMIL | O=C1C=CC(=O)N1c2ccccc2N3C(=O)C=CC3=O |
| IUPAC navn | 1-[2-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phenyl]pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.22 |
| Formel vægt | 268.0484 |