Få mere at vide
1-(2-Phenylacetyl)-L-prolylglycine Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O4/c1-2-23-16(21)12-18-17(22)14-9-6-10-19(14)15(20)11-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,14H,2,6,9-12H2,1H3,(H,18,22)/t14-/m0/s1 |
| Formel vægt | 318.158 |