Få mere at vide
1-(2-(Phenanthren-9-yl)phenyl)propan-2-one, TRC
Artikelnummer. 30415640
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30415640 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30415640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31252010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-(Phenanthren-9-yl)phenyl)propan-2-one
CAS 1013933-56-6
Molekylær formel C23H18O
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H18O/c1-16(24)14-17-8-2-5-11-20(17)23-15-18-9-3-4-10-19(18)21-12-6-7-13-22(21)23/h2-13,15H,14H2,1H3
SMIL CC(=O)Cc1ccccc1c2cc3ccccc3c4ccccc24
IUPAC navn 1-(2-phenanthren-9-ylphenyl)propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 310.39
Formel vægt 310.1358