Få mere at vide
1,2-Pentanediol, TRC
Artikelnummer. 30412104
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30412104 100 g
1 options
Artikelnummer. 30412104 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP227285100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Pentanediol
CAS 5343-92-0
Molekylær formel C5H12O2
Mængde 100 g
Synonym 1,2-Pentanediol (7CI','8CI','9CI','ACI), (±)-Pentane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxypentane, 1,2-Pentylene glycol, 4-Methyl-1,2-butanediol, A-Leen 5, Diol PD, Hydrolite 5, Microcare Emollient PTGJ, NSC 513, Pentiol Green+, (±)-Pentane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxypentane, 1,2-Pentylene Glycol, Diol PD, Hydrolite 5, NSC 513
InChI formel InChI=1S/C5H12O2/c1-2-3-5(7)4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
SMIL CCCC(O)CO
IUPAC navn pentane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 104.15
Formel vægt 104.0837