Få mere at vide
[1-[2-Oxo-2-[[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]amino]ethyl]cyclopentyl]eddikesyrehydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
[1-[2-Oxo-2-[[4-[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]amino]cyclopentyl]eddikesyre Hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1-[2-Oxo-2-[(4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl)amino]ethyl]cyclopentyl]acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 257877-46-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | [1-[2-Oxo-2-[(4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl)amino]ethyl]cyclopentyl]acetic Acid Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H33 N5 O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | [1-[2-Oxo-2-[[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]amino]ethyl]cyclopentyl]acetic Acid Hydrochloride, Buspirone Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H33N5O3.ClH/c27-18(16-21(17-19(28)29)6-1-2-7-21)22-8-3-4-11-25-12-14-26(15-13-25)20-23-9-5-10-24-20;/h5,9-10H,1-4,6-8,11-17H2,(H,22,27)(H,28,29);1H |
| SMIL | Cl.OC(=O)CC1(CC(=O)NCCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)CCCC1 |
| IUPAC navn | 2-[1-[2-oxo-2-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butylamino]ethyl]cyclopentyl]eddikesyre; hydrochlorid |
| Vis mere |