Få mere at vide
[1-[2-Oxo-2-[[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]amino]ethyl]cyclopentyl]eddikesyrehydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051664
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051664 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051664 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0464.190025
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
[1-[2-Oxo-2-[[4-[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]amino]cyclopentyl]eddikesyre Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1-[2-Oxo-2-[(4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl)amino]ethyl]cyclopentyl]acetic Acid Hydrochloride
CAS 257877-46-6
Analyt- eller komponentnavne [1-[2-Oxo-2-[(4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl)amino]ethyl]cyclopentyl]acetic Acid Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H33 N5 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [1-[2-Oxo-2-[[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]amino]ethyl]cyclopentyl]acetic Acid Hydrochloride, Buspirone Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H33N5O3.ClH/c27-18(16-21(17-19(28)29)6-1-2-7-21)22-8-3-4-11-25-12-14-26(15-13-25)20-23-9-5-10-24-20;/h5,9-10H,1-4,6-8,11-17H2,(H,22,27)(H,28,29);1H
SMIL Cl.OC(=O)CC1(CC(=O)NCCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)CCCC1
IUPAC navn 2-[1-[2-oxo-2-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butylamino]ethyl]cyclopentyl]eddikesyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 439.99
Mængde 25 mg
Formel vægt 439.985 g/mol