Få mere at vide
1,2-oktediol, TRC
Artikelnummer. 30422754
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30422754 50 g
1 options
Product Code. 30422754 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO23730050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2-Octanediol
CAS 1117-86-8
Molekylær formel C8 H18 O2
Mængde 50 g
Synonym (±)-Octane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyoctane, 1,2-Octandiol, 1,2-Octylene glycol, 7,8-Dihydroxyoctane, Caprylyl glycol, Dermosoft Octiol, Hydrolite 8, LexGard O, Microcare CLG, NSC 71546, Sodiol ON-D, n-Octane-1,2-diol, 1,2-Octanediol
InChI formel InChI=1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3
SMIL CCCCCCC(O)CO
IUPAC navn oktan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 146.227
Formel vægt 146.1307