Få mere at vide
1,2-oktanediol, 98+%
Code produit 10296680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Emballage Conditionnement
10296680 10 g Glasflaske 10g
10206690 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10296680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 200140100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1117-86-8 | C8H18O2 | 146,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1117-86-8
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
MDL nummer MFCD00010738
InChI nøgle AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-octanediol, 1,2-dihydroxyoctane, 1,2-octylene glycol, capyryl glycol, racemic 1,2-octanediol, acmc-2099as, dsstox_cid_16646, dsstox_rid_79289
PubChem CID 14231
ChEBI CHEBI:34056
IUPAC navn octan-1,2-diol
SMIL CCCCCCC(CO)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Octanediol
Navn note 98+ %
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 28 °C til 31 °C
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 0.9140g/mL
Kogepunkt 267 °C
Flammepunkt 138 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Mængde 10 g
Beilstein 01, III, 2217
Specifik vægtfylde 0.914
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3 g/L (20 °C).
Viskositet 35,5 mPa (40 °C)
Formel vægt 146.23
Procent renhed 98+%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Octanediol
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Octanediol
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.