Få mere at vide
1,2-oktanediol, 98+%
Artikelnummer. 10206690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10206690 50 g Glasflaske 50g
10296680 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10206690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 200140500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1117-86-8 | C8H18O2 | 146,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1117-86-8
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
MDL nummer MFCD00010738
InChI nøgle AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-octanediol, 1,2-dihydroxyoctane, 1,2-octylene glycol, capyryl glycol, racemic 1,2-octanediol, acmc-2099as, dsstox_cid_16646, dsstox_rid_79289
PubChem CID 14231
ChEBI CHEBI:34056
IUPAC navn octan-1,2-diol
SMIL CCCCCCC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Octanediol
Navn note 98+ %
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 28 °C til 31 °C
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 0.9140g/mL
Kogepunkt 267 °C
Flammepunkt 138 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Mængde 50 g
Beilstein 01, III, 2217
Specifik vægtfylde 0.914
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3 g/L (20 °C).
Viskositet 35,5 mPa (40 °C)
Formel vægt 146.23
Procent renhed 98+%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Octanediol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.