Få mere at vide
1,2-oktadeniol, 97%
Beskrivning
1,2-Octandiol blev brugt som organisk modificeringsmiddel for at forbedre HPLC-separationen af organiske syrer og baser. Det blev også brugt til fremstilling af halohydrinpalmitater. Det er nyttigt til klinisk behandling af hovedlusangreb. Det bruges også i belægningsmaterialer, gylle, papirmøller og vandcirkulationssystemer til effektiv konservering mod bakterier og svampe. Det bruges som blødgørende, fugtbevarende og befugtningsmiddel i kosmetiske og hudplejeprodukter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
/L) ved 20 C.°
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Octanediol |
| Smeltepunkt | 28 °C til 34 °C |
| Kogepunkt | 131 °C til 133 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 138 °C (280 °F) |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1719619 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (3g/L) ved 20 °C. |
| Formel vægt | 146.23 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.