Få mere at vide
1,2-Octanediol, 97%
Artikelnummer. 11367955
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367955 10 g 10g
11377955 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08031.09
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 1117-86-8 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
1,2-Octandiol blev brugt som organisk modificeringsmiddel for at forbedre HPLC-separationen af organiske syrer og baser. Det blev også brugt til fremstilling af halohydrinpalmitater. Det er nyttigt til klinisk behandling af hovedlusangreb. Det bruges også i belægningsmaterialer, gylle, papirmøller og vandcirkulationssystemer til effektiv konservering mod bakterier og svampe. Det bruges som blødgørende, fugtbevarende og befugtningsmiddel i kosmetiske og hudplejeprodukter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand (3 g
/L) ved 20 C.°
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1117-86-8
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
MDL nummer MFCD00010738
InChI nøgle AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-octanediol, 1,2-dihydroxyoctane, 1,2-octylene glycol, capyryl glycol, racemic 1,2-octanediol, acmc-2099as, dsstox_cid_16646, dsstox_rid_79289
PubChem CID 14231
ChEBI CHEBI:34056
IUPAC navn octan-1,2-diol
SMIL CCCCCCC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Octanediol
Smeltepunkt 28°C to 34°C
Kogepunkt 131°C to 133°C (10 mmHg)
Flammepunkt 138°C (280°F)
Mængde 10 g
Beilstein 1719619
Opløselighedsinformation Soluble in water (3g/L) at 20°C.
Formel vægt 146.23
Procent renhed 97%