Få mere at vide
1,2-O-isopropyliden-Alpha-D-xylofuranose, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Isopropylidene-D-xylofuranose |
| CAS | 20031-21-4 |
| Molekylær formel | C8 H14 O5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2-O-(1-Methylethylidene)-α-D-xylofuranose |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O5/c1-8(2)12-6-5(10)4(3-9)11-7(6)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1 |
| IUPAC navn | (3aR,5R,6S,6aR)-5-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.19 |
| Formel vægt | 190.0841 |