Få mere at vide
1,2-O-isopropyliden-Alpha-D-xylofuranose, TRC
Artikelnummer. 30400885
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30400885 25 g
1 options
Artikelnummer. 30400885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI87200025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Isopropylidene-D-xylofuranose
CAS 20031-21-4
Molekylær formel C8 H14 O5
Mængde 25 g
Synonym 1,2-O-(1-Methylethylidene)-α-D-xylofuranose
InChI formel InChI=1S/C8H14O5/c1-8(2)12-6-5(10)4(3-9)11-7(6)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
SMIL CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
IUPAC navn (3aR,5R,6S,6aR)-5-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
Molekylvægt (g/mol) 190.19
Formel vægt 190.0841