Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,2-O-isopropyliden-alfa-D-xylofuranose, 99 %
Artikelnummer. 10623372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10623372 10 g Glasflaske 10g
10755483 25 g Glasflaske 25g
10261433 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10623372 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 348880100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20031-21-4 | C8H14O5 | 190.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20031-21-4
Molekylær formel C8H14O5
Molekylvægt (g/mol) 190.2
MDL nummer MFCD00063295
InChI nøgle JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Synonym 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2-o-isopropylidene-a-d-xylofuranose, alpha-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-, a-d-xylofuranose
PubChem CID 88338
IUPAC navn (3aR,5R,6S,6aR)-5-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMIL CC1(OC2C(C(OC2O1)CO)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
Smeltepunkt 68.0°C to 70.0°C
Navn note 99%
CAS min % 98.5
Farve Hvid
CAS Max % 100.0
Mængde 10 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Voksagtige faste eller grove krystaller og klumper
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Beilstein 19, IV, 4834
Kogepunkt 112.0°C to 114.0°C (0.1 mmHg)
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,dmf,chcl3,,acetone and ether
Formel vægt 190.2
Procent renhed 99%