Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,2-O-isopropyliden-alfa-D-xylofuranose, 98 %
Artikelnummer. 15487349
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15487349 25 g 25g
15467349 5 g 5g
15477349 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15487349 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J66110.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Add to basket
CAS: 20031-21-4 | C8H14O5 | 190,195 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20031-21-4
Molekylær formel C8H14O5
Molekylvægt (g/mol) 190.195
MDL nummer MFCD00063295
InChI nøgle JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Synonym 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2-o-isopropylidene-a-d-xylofuranose, alpha-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-, a-d-xylofuranose
PubChem CID 88338
IUPAC navn (3aR,5R,6S,6aR)-5-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMIL CC1(OC2C(C(OC2O1)CO)O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Smeltepunkt 69 °C til 71 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Beilstein 81520
Kogepunkt 112 °C til 114 °C (0,06 mmHg)
Formel vægt 190.19
Procent renhed 98%