Få mere at vide
1,2-O-isopropyliden-Alpha-D-glucofuranosidurono-6,3-lacton, TRC
Artikelnummer. 30401005
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30401005 10 g
1 options
Artikelnummer. 30401005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI86630010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-O-Isopropylidene-a-D-glucofuranosidurono-6,3-lactone
CAS 20513-98-8
Molekylær formel C9 H12 O6
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O6/c1-9(2)14-6-5-4(13-8(6)15-9)3(10)7(11)12-5/h3-6,8,10H,1-2H3/t3-,4+,5-,6+,8+/m0/s1
SMIL CC1(C)O[C@H]2O[C@H]3[C@H](OC(=O)[C@H]3O)[C@H]2O1
IUPAC navn (3aR,3bS,6S,6aR,7aR)-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3b,6,6a,7a-tetrahydro-3aH-furo[2,3]furo[2,4-b][1,3]dioxol-5-one
Molekylvægt (g/mol) 216.19
Formel vægt 216.0634