Få mere at vide
1,2-O-isopropyliden-Alpha-D-glukofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5Xi)-1,2-O-(1-Methylethylidene)-alpha-D-xylo-hexofuranose |
| CAS | 253328-56-2 |
| Molekylær formel | C9 H16 O6 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (5ξ)-1,2-O-(1-Methylethylidene)-α-D-xylo-hexofuranose, 1,2-O-Isopropylidene-Alpha-D-glucofuranose |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O6/c1-9(2)14-7-5(12)6(4(11)3-10)13-8(7)15-9/h4-8,10-12H,3H2,1-2H3/t4?,5-,6+,7+,8+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@H]2O[C@H](C(O)CO)[C@H](O)[C@H]2O1 |
| IUPAC navn | 1-[(3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethan-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vægt | 220.0947 |