Få mere at vide
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Artikelnummer. 11416770
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416770 5 g 5g
11426770 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10688.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18549-40-1 | C9H16O6 | 220.221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18549-40-1
Molekylær formel C9H16O6
Molekylvægt (g/mol) 220.221
MDL nummer MFCD00063244
InChI nøgle BGGCXQKYCBBHAH-OZRXBMAMSA-N
Synonym 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, monoacetone glucose, 1,2-o-isopropylidene-d-glucofuranose, monoacetone-d-glucose, 1r-1-3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, 1r-1-3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, glucofuranose, 1,2-o-isopropylidene-, alpha-d, pubchem23862, micro yen+/-ui feminineaeiinic, 1,2-o-isopropylidene--d-glucofuranose
PubChem CID 87704
IUPAC navn (1R)-1-[(3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethan-1,2-diol
SMIL CC1(OC2C(C(OC2O1)C(CO)O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Smeltepunkt 159°C to 160°C
Mængde 5 g
Beilstein 82670
Formel vægt 220.22