Få mere at vide
1,2-O-Isopropylidene-6-methyl-sulfonyl-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-O-Isopropylidene-6-methyl-sulfonyl-a-D-glucofuranose |
| CAS | 33557-25-4 |
| Molekylær formel | C10 H18 O8 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O8S/c1-10(2)17-8-6(12)7(16-9(8)18-10)5(11)4-15-19(3,13)14/h5-9,11-12H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7-,8-,9-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@H]2O[C@H]([C@H](O)COS(=O)(=O)C)[C@H](O)[C@H]2O1 |
| IUPAC navn | [(2R)-2-[(3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]-2-hydroxyethyl] methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.31 |
| Formel vægt | 298.0722 |