Få mere at vide
1,2’-O-Dimethylguanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2'-O-Dimethylguanosine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N5O5/c1-16-10(20)6-9(15-12(16)13)17(4-14-6)11-8(21-2)7(19)5(3-18)22-11/h4-5,7-8,11,18-19H,3H2,1-2H3,(H2,13,15)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| Formel vægt | 311.123 |